Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
1.09626
Supelco
Benzyl alcohol
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Benzenemethanol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
Beilstein:
878307
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191501
EC index szám:
202-859-9
NACRES:
NB.21
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
435 °C (DIN 51794)
817 °F
hatékonyság
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00001% Fe (Iron)
≤0.00001% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Pb (Lead)
≤0.00001% Sn (Tin)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.001% Halogen compounds,halides (as Cl)
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Sulfated ash
≤0.1% Benzaldehyde (GC)
≤0.1% Water
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
peroxidérték
≤5
átmeneti hőmérséklet
flash point 101 °C (DIN 51758)
oldhatóság
40 g/L
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
for analysis EMSURE®
Analízis megjegyzés
Purity (GC)≥ 99.5 %Identity (IR)conformsColor≤ 10 HazenAcidity≤ 0.001 meq/gAlkalinity≤ 0.002 meq/gBenzaldehyde (GC)≤ 0.1 %Halogen compounds,halides (as Cl)≤ 0.001 %Peroxide value≤ 5Sulfated ash≤ 0.005 %Water≤ 0.1 %Al (Aluminium)≤ 0.00005 %B (Boron)≤ 0.000002 %Ba (Barium)≤ 0.00001 %Ca (Calcium)≤ 0.00005 %Cd (Cadmium)≤ 0.000005 %Co (Cobalt)≤ 0.000002 %Cr (Chromium)≤ 0.000002 %Cu (Copper)≤ 0.000002 %Fe (Iron)≤ 0.00001 %Mg (Magnesium)≤ 0.00001 %Mn (Manganese)≤ 0.000002 %Ni (Nickel)≤ 0.000002 %Pb (Lead)≤ 0.00001 %Sn (Tin)≤ 0.00001 %Zn (Zinc)≤ 0.00001 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
101 °C - DIN 51758