Fontos dokumentumok
1.88050
Supelco
Water Standard
0.01%, Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 0.1 mg H₂O Aquastar®
About This Item
UNSPSC kód:
41115601
EC index szám:
215-535-7
NACRES:
NA.24
product name
Water Standard 0.01 %, Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 0.1 mg H₂O Aquastar®
grade
reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ISO 17025
gőznyomás
10 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
Aquastar®
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
465 °C
robbanási határérték
1.7-7.5 % (v/v)
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
137 °C/1013 hPa
mp
-34 °C (xylene)
átmeneti hőmérséklet
flash point 25 °C
oldhatóság
0.2 g/L
sűrűség
0.86 g/mL at 20 °C
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The 0.01% water standard is gravimetrically prepared from high-purity water and reagents. Its characterization is performed at an accredited quality control (QC) laboratory according to DIN EN ISO/IEC 17025. The water content of the standard is measured by direct coulometric Karl Fischer titration following ISO 760.
Alkalmazás
It is used as a reference material to verify the accuracy of coulometric Karl Fischer titrators according to ISO 9001 chapter 7.1.5 “Monitoring and measuring resources”. It can also be used to check the accuracy of measured results according to European Pharmacopeia (Ph.Eur.) chapter 2.5.32 “Water Micro Determination”.
Tulajdonságok és előnyök
  • Packed in convenient 8 mL glass ampules. Each box contains 10 single-use ampules
  • Supplied with a batch-specific certificate of analysis (CoA) having data on exact measured water content of the batch, uncertainty, method of analysis, the NIST batch, and minimum shelf life
  • Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 accredited laboratory
  • Directly traceable to SI unit (kg) and verified by secondary reference standards 2890 from NIST
  • Shelf life of 18 months
Kiszerelés
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Analízis megjegyzés
Assay (H₂O): 0.090 - 0.110 mg/g
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
reagens
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
77.0 °F
Lobbanási pont (C)
25 °C
Cikkek
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
A belső extrakciót, a külső extrakciót és a Karl Fischer-kemencét is magában foglaló módszerek biztosítják a víztartalom pontos meghatározását titrálással.