Fontos dokumentumok
1.88009
Supelco
Methanol
CombiMethanol, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquastar®
Szinonimák:
Methanol, MeOH, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Carbinol, Methyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115601
EC index szám:
200-659-6
NACRES:
NA.21
Terméknév
CombiMethanol, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquastar®
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
Aquastar®
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
hatékonyság
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
36 %
reakcióalkalmasság
reaction type: volumetric
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
Kinematikai viszkozitás
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 9.7 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Water: ≤ 0.01 %
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Protocols
Summary application report for analysis of moisture in sulfuric acid
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Összes mutatása