1.88052
Water Standard
1%, Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 10 mg H₂O Aquastar®
Szinonimák:
Water standard 1% for volumetric Karl Fischer Titration
About This Item
Javasolt termékek
product name
Water standard 1%, Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 10 mg H₂O Aquastar®
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ISO (17025, 17034)
termékcsalád
Aquastar®
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
287 °C (DIN 51794,Information refers to the main component.)
robbanási határérték
1.7 % (v/v)
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 31 °C (Information refers to the main component.)
sűrűség
0.92 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
- Evaluating the accuracy of coulometric Karl Fischer titrators according to ISO 9001 chapter 7.1.5 “Monitoring and measuring resources” as a Certified reference material (CRM)
- Checking the accuracy of measured results according to European Pharmacopeia (Ph.Eur.) chapter 2.5.32 “Water Micro Determination”
- Standardizing titrants according to European Pharmacopeia (Ph.Eur.) chapter 2.5.12 “Water Semi-Micro Determination” and the United States Pharmacopeia <921> “Water Determination”
- Titer determinations using volumetric method with one component and two component reagents
Tulajdonságok és előnyök
- Packed in convenient 8 mL glass ampoules and 10 single-use ampoules in a box
- Supplied with a batch-specific certificate of analysis (CoA) having data on the exact measured water content of the batch, uncertainty, method of analysis, the NIST batch, and minimum shelf life
- Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited calibration laboratory
- Directly traceable to SI unit (kg) and verified by SRM 2890 from NIST
Kiszerelés
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
reagens
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - Information refers to the main ingredient.
Lobbanási pont (C)
31 °C - Information refers to the main ingredient.
Cikkek
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
A belső extrakciót, a külső extrakciót és a Karl Fischer-kemencét is magában foglaló módszerek biztosítják a víztartalom pontos meghatározását titrálással.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protocols
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.