Fontos dokumentumok
17814
Lactose
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Lactosum
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
100
200
Forma
solid
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKXNBNKWCZZMJT-JVCRWLNRSA-N
Alkalmazás
- Galectin-receptor interaction: a key player in liver fibrosis induced by Schistosoma japonicum infection.: This study explores the impact of galectin-receptor interactions on liver fibrosis caused by Schistosoma japonicum, potentially impacting lactose metabolism pathways involved in liver health (Huang et al., 2024).
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.