Fontos dokumentumok
1.09255
Supelco
CombiCoulomat frit
Karl Fischer reagentfor the coulometric water determinationfor cells with diaphragm Aquastar®
Szinonimák:
Coulometric Reagent Frit
About This Item
UNSPSC kód:
41115601
NACRES:
NA.21
material
diaphragm (Yes)
Minőségi szint
termékcsalád
Aquastar®
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: coulometric
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5 (20 °C in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
sűrűség
0.90 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Perchloric acid 0.1 mol/L in acetic acid
Determination of Water Content in D(+)-lactose-monohydrate Using Karl Fischer Titration
Summary application report for analysis of moisture in Acids, aqueous
Összes mutatása