Fontos dokumentumok
1.09259
Supelco
Water standard 5 mg/ml
(1 ml contains 5 mg H₂O) Aquastar®
Szinonimák:
TM=["AQUASTAR"] Water Standard 5 mg/ml
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
EC index szám:
200-752-1
NACRES:
NA.24
gőznyomás
2.04 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
Aquastar®
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
300 °C
robbanási határérték
1.6-8.0 % (v/v) 1-Pentanol)
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 49 °C
sűrűség
0.82 g/cm3 at 20 °C
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Water standard 5 mg/ml is a liquid water standard based on long-chain alcohol.
Alkalmazás
The 5mg/ml water standard can be used as an analytical standard for daily titer control.
Analízis megjegyzés
Assay: 4.980 - 5.020 mg/ml
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
120.2 °F
Lobbanási pont (C)
49 °C
Slide 1 of 3
1 of 3