1.88055
Water standard oil
Certified Reference Material for Karl Fischer Titration (oil matrix 15-30 ppm H2O) Aquastar®
Szinonimák:
Water standard oil for Karl Fischer Titration
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ISO 17025,17034
termékcsalád
Aquastar®
form
liquid
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
kinematic viscosity
7.8 cSt(20 °C)
sűrűség
0.88 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Packed in convenient 8 mL glass ampoules with 10 single-use ampoules in a box
- Subjected to stability and homogeneity studies following ISO 17034 and ISO Guide 35
- Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Directly traceable to SI unit (kg) and verified by SRM 2890 from NIST
Kiszerelés
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
reagens
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.