Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
1.02371
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), SupraSolv®
Szinonimák:
Ethyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191601
EC index szám:
200-578-6
NACRES:
NA.03
product name
Ethanol, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
683 °F
hatékonyság
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
19 %, 60 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
format
neat
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
Alkalmazás
Ideal for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
Typically used for extraction and GC analysis using ECD and FID.
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Lábjegyzet
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F
Lobbanási pont (C)
13 °C