Fontos dokumentumok
1.02432
Supelco
Chloroform
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Szinonimák:
TCM, Trichloromethane, Methane trichloride, Methyl trichloride, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CHCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-663-8
NACRES:
NA.03
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
160 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
hatékonyság
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
oldhatóság
8.7 g/L
sűrűség
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolvECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization Detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline, and a minimal signal-to-noise ratio, leading to reliable and reproducible analysis results.
Alkalmazás
Chloroformcan be used as a solvent in the determination of peroxide value.
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Extending high fatty foods shelf-life protecting from lipid oxidation and microbiological contamination: an approach using active packaging with pomegranate extract
Andrade MA, et al.
Coatings, 13(1), 93-93 (2023)