Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
1.11727
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, gradient grade, LiChrosolv®
Szinonimák:
Ethyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-578-6
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.9% (GC)
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
78 °C (lit.)
gőznyomás:
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Terméknév
Ethanol, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
grade
gradient grade
gradient grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
gőznyomás
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
Teszt
≥99.9% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
683 °F
hatékonyság
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
19 %, 60 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
párolgási maradék
≤2.0 mg/L
áteresztőképesség
225 nm, ≥60%
240 nm, ≥85%
260 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
Formátum
neat
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". and "Use of Renewable feedstocks". Click here for more information.
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity, and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient” and "isocratic" grades. This can minimize the gradient effect of the solvent involved.
Alkalmazás
Ethanol is used as a solvent:
  • to Prepare stock standard and working solutions of fenpropathrin and bifenthrin.
  • in alternative and sustainable solvents for green analytical chemistry.
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Lábjegyzet
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F
Lobbanási pont (C)
13 °C
Dokumentumtár megtekintése
Alternative and sustainable solvents for green analytical chemistry.
Ombeline C, et al.
Current opinion in green and sustainable chemistry., 31, 100510-100510 (2021)
Enantiomeric resolution of pyrethroids by high-performance liquid chromatography with diode-laser polarimetric detection.
Snchez, F Garca et al.
Journal of Chromatography A, 754, 97-102 (1996)
Cikkek
An RP-LC×RP-LC-PDA-MS method for the metabolic profiling of G. glabra extract using the MSG approach for enhanced metabolic coverage.
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
Összes mutatása