Fontos dokumentumok
1.00012
Supelco
Acetone
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Szinonimák:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.08
Beilstein:
635680
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-662-2
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.8% (GC)
technika/technikák:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
gőznyomás:
184 mmHg ( 20 °C)
Ügynökség
suitable for EPA 1613
Minőségi szint
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
184 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
465 °C (DIN 51794)
hatékonyság
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
13.2 %
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.05% Water
párolgási maradék
≤3.0 mg/L
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
kapacitás
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point <-20 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Alkalmazás
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.0 °C - closed cup
Cikkek
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.