Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
1.07017
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent, for extraction and analytical purposes
Szinonimák:
Ethanol, Ethyl alcohol, EtOH, Ethyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-578-6
NACRES:
NB.21
Teszt:
≥99.5% (GC)
alkalmazás(ok):
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
bp:
78 °C (lit.)
gőznyomás:
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Terméknév
Ethanol absolute, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
absolute
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
gőznyomás
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPARTA®
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
683 °F
hatékonyság
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
19 %, 60 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.001% Acetone (GC)
≤0.01% 2-Propanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formátum
neat
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biorenewable and alternative to petrochemical solvents. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here  for more information.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Solubility in water: conforms
Titrable acid: ≤ 0.0005 meq/g
Titrable base: ≤ 0.0002 meq/g
Acetone (GC): ≤ 0.001 %
Methanol (GC): ≤ 0.1 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.01 %
Acetone, Isopropyl Alcohol (ACS): conforms
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 0.0002 %
Substances reducing permanganate (ACS): conforms
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.2 %
Lábjegyzet
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Jogi információk
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Enrique Ros et al.
Lab on a chip, 20(5), 958-972 (2020-01-29)
Cell migration is a key function in a myriad of physiological events and disease conditions. Efficient, quick and descriptive profiling of migration behaviour in response to different treatments or conditions is highly desirable in a series of applications, ranging from
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.