1.00986
Ethanol
absolute, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Ethyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
gőznyomás
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Teszt
≥99.2% (m/m)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
683 °F
robbanási határérték
19 %, 60 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
≥99.5 % (v/v)
technika/technikák
API processing | polymorph screening: suitable
törésmutató
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Formátum
neat
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ethanol absolute Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Lábjegyzet
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Related Content
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.