Merck
Összes fotó(12)
Fontos dokumentumok
1.00983
Supelco
Ethanol
greener alternative
absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Ethyl alcohol, Methylcarbinol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-578-6
NACRES:
NB.21
grade:
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Teszt:
≥99.9% (GC)
alkalmazás(ok):
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
bp:
78 °C (lit.)
gőznyomás:
59 hPa ( 20 °C)
grade
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
gőznyomás
59 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.9% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
24.5 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.36 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−130 (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formátum
neat
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biorenewable and alternative to petrochemical solvents. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here  for more information.
Alkalmazás
Ethanol has been used as a solvent in the synthesis of Pd/SiO2 xerogel catalysts for hydrodechlorination of dichloroethane.
Tulajdonságok és előnyök
Our bioethanol is an obvious choice for a sustainable future because of its high quality, affordability, and ready availability.      
  • It is produced from grain or sugar cane, a renewable source
  • Less toxic than synthetic ethanol (no toxic by-products)
  • Reliable availability      
  • Production method is safer for the environment
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Jae Ho Choi et al.
Cells, 8(12) (2019-12-05)
Platycodi radix is a widely sold health food worldwide, which contains numerous phytochemicals that are beneficial to health. Previously, we reported that saponin from the roots of Platycodi radix-derived saponin inhibited toxicant-induced liver diseases. Nevertheless, the inhibitory effect of platyconic
Improvement of metal dispersion in Pd/SiO2 cogelled xerogel catalysts for 1, 2-dichloroethane hydrodechlorination
Lambert S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 50(2), 127-140 (2004)
Jueun Kim et al.
Journal of microbiology (Seoul, Korea), 58(1), 11-16 (2019-06-13)
A chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay is a method to identify how much a protein of interest binds to the DNA region. This method is indispensable to study the mechanisms of how the transcription factors or chromatin modifications regulate the gene
Anita Yadav et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 19(2), 251-260 (2020-01-28)
The effects of ionic liquid addition on the spectroscopic properties of a pyrene-tryptophan-containing fluorescent intramolecular complex in polar-aprotic and polar-protic solvents, specifically, acetonitrile and ethanol, are assessed. Two ionic liquid sets, consisting of seven different ionic liquids, were explored; set
Yun Hee Kim et al.
Journal of medicinal food, 23(5), 491-498 (2020-03-19)
Changing consumption patterns and increasing health awareness, especially in Europe, are resulting in an increased demand for sesame seeds. In 2016, Asia imported the highest quantity of sesame seeds, followed by Europe and North America. We examined, for the first
Cikkek
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
Protocols
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate
Related Content
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.