Merck
1.04360
Supelco
n-Heptane
greener alternative
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Szinonimák:
Heptane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
EC index szám:
205-563-8
NACRES:
NA.03
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
433 °F
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
7 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -4 °C
sűrűség
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Alkalmazás
Appropriate for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup