Fontos dokumentumok
1.06011
Supelco
Methanol
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), SupraSolv®
Szinonimák:
Methyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-659-6
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.8% (GC)
technika/technikák:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
64.7 °C (lit.)
gőznyomás:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Terméknév
Methanol, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
hatékonyság
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
36 %
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
Kinematikai viszkozitás
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 9.7 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv ECD and FID are specially developed for gas chromatography in combination with the ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization Detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline, and a minimal signal-to-noise ratio, leading to reliable and reproducible analysis results.
Alkalmazás
Methanol is used as a:
  • Solvent for preparing samples for GC/MS analysis of pyrolysis oil.
  • Component of the solvent mixture used to extract oil samples.
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Effects of repeated heating on fatty acid composition of plant-based cooking oils
Szabo Z, et al.
Food, 192, 11(2)-11(2) (2022)
Flash pyrolysis of heavy metal contaminated hardwoods from phytoremediation: Characterisation of biomass, pyrolysis oil and char/ash fraction
Stals M, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 89(1), 22-29 (2010)