Fontos dokumentumok
1.00837
Supelco
Methanol
99% (GC), suitable for GC/MS, SupraSolv®
Szinonimák:
Methyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191601
EC index szám:
200-659-6
NACRES:
NA.03
Teszt:
99% (GC)
technika/technikák:
GC/MS: suitable
bp:
64.7 °C (lit.)
gőznyomás:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Terméknév
Methanol, for gas chromatography MS SupraSolv®
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
hatékonyság
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
36 %
technika/technikák
GC/MS: suitable
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
Kinematikai viszkozitás
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 9.7 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv MS is dedicated for use in gas chromatography coupled with mass spectrometric detection. SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Alkalmazás
  • The composition of chemicals and anti-osteogenic properties in the volatile extracts from Homalomena gigantea rhizome: This study highlights methanol′s role in the extraction and analysis of volatile organic compounds from medicinal plants, providing insights valuable for researchers in pharmacology and natural product chemistry (Thanh et al., 2024).
  • A homochiral tartrate-bridged dinuclear chromium(III) complex anion with a resonance-assisted hydrogen bond for proton conduction: Methanol is used as a solvent in the synthesis of complex inorganic compounds, which are essential in developing new materials for energy applications, such as proton exchange membranes (Dunatov et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Evaporation Number: 1.9
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.