Fontos dokumentumok
1.00882
Supelco
n-Pentane
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Szinonimák:
Pentane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.15
Beilstein:
969132
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
EC index szám:
203-692-4
NACRES:
NA.03
gőzsűrűség
2.48 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
~8.3 %
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -48 °C (refers to pure substance)
oldhatóság
0.4 g/L
sűrűség
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Recovered from special distillation cuts, they are tested for specific detectors to ensure high application security.
Alkalmazás
Ideal for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis .
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F
Lobbanási pont (C)
-40 °C