Fontos dokumentumok
1.15440
Supelco
Isooctane
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Szinonimák:
2,2,4-Trimethylpentane, 2,2,4-Trimethylpentane, Isobutyltrimethylmethane, iso-Octane, Isooctane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.23
Beilstein:
1696876
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
208-759-1
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.8% (GC)
technika/technikák:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
98-99 °C (lit.)
gőznyomás:
41 mmHg ( 21 °C)
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
41 mmHg ( 21 °C)
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
745 °F
hatékonyság
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
6 %
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -12 °C
oldhatóság
0.56 mg/L
sűrűség
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Alkalmazás
Ideal for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
The product is reported for used as a solvent in analyses of:
  • commercial technical mixtures (aroclors) and in environmental samples for polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD), polychlorinated dibenzofurans (PCDF) and polychlorinated biphenyls (PCB) by high resolution gas chromatography coupled to electron capture detector (HRGC-ECD)
  • sewage and soil samples for PCB congeners using HRGC-ECD or HRGC in conjunction with high resolution mass spectrometry (HRMS)
Specifikációk
Saturation Concentration in Air: 239 g/m3 (20 °C)
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup
Slide 1 of 2
1 of 2
Separation of non-ortho polychlorinated biphenyl congeners on pre-packed carbon tubes. Application to analysis in sewage sludge and soil samples
Molina L, et al.
Chemosphere, 40(9-11), 921-927 (2000)
Fractionation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans and planar polychlorinated biphenyls by high performance liquid chromatography on a pyrenyl-silica column
Martinez-Cored M, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 364(6), 576-583 (1999)
Cikkek
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.