Fontos dokumentumok
1.00931
Supelco
Diethyl ether
≥98% (GC), suitable for gas chromatography ECD and FID, SupraSolv®
Szinonimák:
Ethyl ether, Ether, Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-467-2
NACRES:
NA.03
product name
Diethyl ether, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
587 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥98% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
320 °F
hatékonyság
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
36.5 %
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -40 °C
sűrűség
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup