Merck
1.08389
Supelco
Toluene
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Szinonimák:
Toluol, Methylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.14
Beilstein:
635760
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191501
EC index szám:
203-625-9
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.8% (GC)
technika/technikák:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
110-111 °C (lit.)
gőznyomás:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Ügynökség
suitable for EPA 1613
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
gőznyomás
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
997 °F
robbanási határérték
7 %
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n/D 1.496 (lit.)
Kinematikai viszkozitás
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 4 °C
sűrűség
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4.4 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3
Protocols
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.