Merck
1.00397
Supelco
N,N-Dimethylformamide
for peptide synthesis
Szinonimák:
DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide, DMF, NSC 5356
About This Item
Lineáris képlet:
HCON(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.09
Beilstein:
605365
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
200-679-5
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
833 °F
hatékonyság
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
15.2 %
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤10 ppm Amines (Dimethylamine)
≤300 ppm Water
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 57.5 °C
oldhatóság
soluble 1000 g/L
sűrűség
0.944 g/mL (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Amines (Dimethylamine): ≤ 10 ppm
Evaporation residue: ≤ 10
Water: ≤ 300 ppm
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
135.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57.5 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)