Fontos dokumentumok
774243
1,3-Propylene sulfite
99%
Szinonimák:
2-Oxo-1,3,2-dioxathiane, PS, TMS, Trimethylene sulfite
Teszt
99%
form
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.453
bp
73 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
sűrűség
1.347 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=S1OCCCO1
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7-5-2-1-3-6-7/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOURZMYQPMDBSR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.0 °F
Lobbanási pont (C)
83.9 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.