Fontos dokumentumok
733466
Acetonitrile
99.999% trace metals basis, electronic grade, battery grade
Szinonimák:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Acetonitrile, electronic grade, 99.999% trace metals basis
grade
battery grade
electronic grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.41 (vs air)
gőznyomás
72.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
973 °F
robbanási határérték
16 %
szennyeződések
≤0.05% water
water
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (completely)
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
Formátum
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy