Merck
900018
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate
greener alternative
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
Szinonimák:
Diethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5O)2CO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.13
Beilstein:
956591
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
battery grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 23.8 °C)
59 mmHg ( 37.8 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
sűrűség
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=C(OCC)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a greener reagent. Click here for more information.
Alkalmazás
Diethyl carbonate finds application as solvent for lithium ion battery electrolytes. The use of high quality battery grade electrolytes having extremely low water (<10 ppm) and acid (<10 ppm) contents are critical for achieving high electrochemical performance.
Egyéb megjegyzések
These additives have low water content (less than 100 ppm), please handle under inert and moisture free environment (glove box). Keep containers tightly closed. Keep away from heat and ignition sources. Store in a cool and dry place. Avoid storing together with oxidizers.
Jogi információk
Product of MU Ionic Solutions Corp
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gor GY, et al.
Journal of Power Sources, 294, 167-167 (2015)
Shouying Huang et al.
Chemical Society reviews, 44(10), 3079-3116 (2015-03-21)
Dialkyl carbonates are important organic compounds and chemical intermediates with the label of "green chemicals" due to their moderate toxicity, biodegradability for human health and environment. Indeed, owing to their unique physicochemical properties and versatility as reagents, a variety of
Cikkek
Szilárdtest Li akkumulátorok: Szilárd elektrolitok, ionvezetés, szerkezetek és elektrokémiai folyamatok áttekintése.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Összes mutatása