Fontos dokumentumok
809950
Ethylene carbonate
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
Szinonimák:
EC, 1,3-Dioxolan-2-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.04 (vs air)
gőznyomás
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
Teszt
≥99%
form
solid
szennyeződések
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
bp
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
36 °C (exp.)
sűrűség
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
289.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
143 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.