Fontos dokumentumok
128252
Ethylene sulfide
98%
Szinonimák:
Dimethylene sulfide, Thiirane
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
4.15 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
tartalmaz
0.5-1.4% n-butyl mercaptan as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.495 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
sűrűség
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thioether
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C1CS1
InChI
1S/C2H4S/c1-2-3-1/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOVUARRWDCVURC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Ethylene sulfide is generally used in the preparation of organosulfur compounds, especially for mercaptoethylation of primary and secondary amines to obtain aminothiols.
- It is used in the synthesis of dendritic thioether ligands to stabilize gold nanoparticles (Au NPs).
- Chitosan can be chemically modified by treating ethylene sulfide to obtain a biopolymer for the removal of divalent cations from aqueous solutions.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?