Merck
471690
Sigma-Aldrich
1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide
98%
Szinonimák:
1,2-Ethylene sulfate, 1,3,2λ6-Dioxathiolane-2,2-dione, 1,3,2-Dioxathiolan-2,2-dioxide, Ethylene sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H4O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
95-97 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=S1(=O)OCCO1
InChI
1S/C2H4O4S/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPFAVCIQZKRBGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide, also known as Ethylene sulfate, is a cyclic sulfate that is commonly used as an alkylating agents and intermediate in the synthesis of disulfates and sulfonate surfactants.
Alkalmazás
1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide may be employed in the preparation of imidazolidinium salts.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and kinetic study of 1, 3, 2-dioxathiolane 2, 2-dioxide in microreactors
Ting W, et al.
Reaction Chemistry & Engineering (2024)
Novel, one-pot procedure for the synthesis of 2-arylethanol derivatives
Torsten S, et al.
Synthesis, 2008, 1793-1797 (2008)
1, 3, 2-Dioxathiolane 2, 2-Dioxide
Nicholas L J, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Computational Study of Ring Strain in 1, 3, 2-Dioxathiolane, its 2-Oxide and its 2, 2-Dioxide.
Petersenb KN and Skanckeb PN.
Acta Chemica Scandinavica, 53, 1003-1008 (1999)
Eric Schönemann et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-12)
Films of zwitterionic polymers are increasingly explored for conferring fouling resistance to materials. Yet, the structural diversity of polyzwitterions is rather limited so far, and clear structure-property relationships are missing. Therefore, we synthesized a series of new polyzwitterions combining ammonium