Merck
809969
Sigma-Aldrich
Propylene carbonate
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
Szinonimák:
PC, 1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.09
Beilstein:
107913
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
battery grade
Minőségi szint
gőznyomás
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
851 °F
robbanási határérték
14.3 %
szennyeződések
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
sűrűség
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
1.2 g/cm3
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Alkyl carbonates find applications as solvents for lithium ion battery electrolytes and the use of high quality battery grade electrolytes having extremely low water (<10 ppm) and acid (<10 ppm) contents are critical for achieving high electrochemical performance.
Elkészítési megjegyzés
These additives have low water content (less than 100 ppm). Please handle under inert and moisture free enviornment (glove box). Keep containers tightly closed. Keep away from heat and ignition sources. Store in a cool and dry place. Avoid storing together with oxidizers.
Jogi információk
Product of MU Ionic Solutions Corp
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
275.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
135 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shi C, et al.
Electrochimica Acta, 174 (2015)
Gor YG, et al.
Journal of Power Sources, 294 (2015)
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.