Merck
108618
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfite
99%
Szinonimák:
Methyl sulfite
Méret kiválasztása
100 G
27 600,00 Ft
27 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
27 600,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2SO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.13
Beilstein:
1700256
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
27 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.410 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
sűrűség
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COS(=O)OC
InChI
1S/C2H6O3S/c1-4-6(3)5-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDUPRNVPXOHWIL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dimethyl sulfite is an insect repellent and also experimentally identified as a mutagenic agent[1].
Alkalmazás
The conformations and vibrational spectra of dimethyl sulfite was studied by matrix-isolation fourier transform infrared spectroscopy[1] and to study its conformational selective aggregation[2]. It may be used in organic synthesis[2].
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Conformational cooling and conformation selective aggregation in dimethyl sulfite isolated in solid rare gases.
Borba A, et al.
Journal of Molecular Structure, 794(1), 196-203 (2006)
M S Brody et al.
Biochimica et biophysica acta, 1253(2), 133-135 (1995-12-06)
We have undertaken a steady-state and rapid kinetic study of the reaction of enzyme with sulfite and dimethylsulfite. Methylation of sulfite results in a significant increase in Km and Kd for the substrate in the course of steady-state and rapid
Lin Feng et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 31(2), 345-351 (2010-04-16)
A pilot-scale subsurface constructed wetland wastewater treatment system was sampled for one year to study the effects of bed aspect ratio, substrate medium size, water depth, HLR (hydraulic loading rate) and temperature (season) on removal of volatile alkylsulfides such as
K Nagarajan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (18)(18), 1786-1787 (2002-09-25)
pH dependent reactivity differences of dimethylsulfite towards the title complex 1 demonstrate the crucial need of oxo-anionic coordination of sulfite to the molybdenum centre of 1 in the model reductive half reaction of sulfite oxidase.
Ana Borba et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(16), 3578-3586 (2006-07-15)
The preferred conformations of dimethyl sulfite and their vibrational spectra were studied by matrix-isolation Fourier transform infrared spectroscopy and theoretical methods (density functional theory (DFT) and Moller-Plesset (MP2), with basis sets of different sizes, including the quadruple-zeta, aug-cc-pVQZ basis). Five
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.