Fontos dokumentumok
B85501
1,4-Butane sultone
≥99%
Szinonimák:
4-Hydroxybutane-1-sulfonic acid δ-sultone
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
bp
>165 °C/25 mmHg (lit.)
mp
12-15 °C (lit.)
sűrűség
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=S1(=O)CCCCO1
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can also be used in the preparation of Bronsted acid catalysts such as 4-(succinimido)-1-butane sulfonic acid and poly(4-vinylpyridinium butane sulfonic acid) hydrogen sulfate. These catalysts facilitate the synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphthols, substituted quinolines, and pyrano[4,3-b]pyran derivatives.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
309.2 °F
Lobbanási pont (C)
154 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?