Fontos dokumentumok
900873
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
>99%, <500 ppm H2O
Szinonimák:
N,N-Butylmethylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, N,N-Butylmethylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N,N-Butylmethylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonimide, PYR14-TFSI
Teszt
>99%
Forma
liquid
szennyeződések
<500 ppm H2O
mp
-18 °C
sűrűség
1.378 g/cm3
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - Not applicable
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Szilárdtest Li akkumulátorok: Szilárd elektrolitok, ionvezetés, szerkezetek és elektrokémiai folyamatok áttekintése.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.