Merck
93412
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl) phosphite
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
Trimethylsilanol phosphite, Tris(trimethylsilyloxy)phosphine
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3SiO]3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
298.54
Beilstein:
2043814
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.409 (lit.)
bp
78-81 °C/8 mmHg (lit.)
sűrűség
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O3PSi3/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tris(trimethylsilyl)phosphate is tris(trimethylsilyl)ester of phosphoric acid. It is an important raw material and intermediate inorganic synthesis. It is used in the preparation of bis(trimethylsilyl)phosphonate esters by the Arbuzov reaction with halogen-containing compounds.
Alkalmazás
Tris(trimethylsilyl) phosphite is used as a:
  • Film-forming additive to enhance the electrochemical performance of the NMC811[LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2]/Si-Grcell.
Egyéb megjegyzések
Reagent used for the mild preparation of bis(TMS) phosphonates (Arbuzow reaction); Review
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M. Sekine et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 285-285 (1978)
Tris (trimethylsilyl) Phosphite
Bittman R
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Understanding the Roles of Tris (trimethylsilyl) Phosphite (TMSPi) in LiNi0. 8Mn0. 1Co0. 1O2 (NMC811)/Silicon--Graphite (Si--Gr) Lithium-Ion Batteries
Liu H, et al.
Advanced Materials Interfaces, 7(15), 2000277-2000277 (2020)
M. Sekine et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2097-2097 (1981)
L.E. Dreef et al.
Tetrahedron Letters, 29, 1199-1199 (1988)