Fontos dokumentumok
774251
Ethylene sulfite
≥99.0%
Szinonimák:
1,3,2-Dioxathiolan-2-oxide, Cyclic ethylene sulfite, ES, Glycol sulfite
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.447
bp
159.1 °C (lit.)
sűrűség
1.426 g/mL at 25 °C (lit.)
1.433 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
O=S1OCCO1
InChI
1S/C2H4O3S/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.1 °F
Lobbanási pont (C)
91.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.