Fontos dokumentumok
900801
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O ≤500 ppm
Szinonimák:
1-Ethyl-3-methyl-1-H-imidazolium bis(trifluoromethansulfonyl)imide, EMIM BTI, EMIM TFSI, EMIMIm
Teszt
≥99%
form
liquid
összetétel
H2O, ≤500 ppm
szennyeződések
≤500 ppm H2O
mp
≥−15 °C (lit.)
sűrűség
1.5236 g/cm3
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
CCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Szilárdtest Li akkumulátorok: Szilárd elektrolitok, ionvezetés, szerkezetek és elektrokémiai folyamatok áttekintése.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.