Fontos dokumentumok
900020
Adiponitrile
battery grade, >99%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
Szinonimák:
1,4-Dicyanobutane
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
0.01 mmHg ( 40 °C)
Teszt
>99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1022 °F
robbanási határérték
4.99 %
szennyeződések
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
mp
1-3 °C (lit.)
sűrűség
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
N#CCCCCC#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Vigyázat
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.