Fontos dokumentumok
809977
Vinylene carbonate
battery grade, 99.5%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
Szinonimák:
1,3-Dioxol-2-one, VC
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
leírás
Moisture: <10 ppm
Acid content: <10 ppm
Teszt
99.5%
Forma
liquid
szennyeződések
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
19-22 °C (lit.)
sűrűség
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=C1OC=CO1
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
✔ Improves Anode Performance
✔ Forms Stable SEI
✔ Increases Cycle Life
Egyéb megjegyzések
These additives have low water content (less than 100 ppm). Please handle under inert and moisture free environment (glove box). Keep containers tightly closed. Keep away from heat and ignition sources. Store in a cool and dry place. Avoid storing together with oxidizers.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,Stomach
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
176.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
80 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.