Fontos dokumentumok
T15601
Tetrahydrothiophene
99%
Szinonimák:
THT, Tetramethylene sulfide, Thiolane, Thiophane
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
18 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
sűrűség
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCSC1
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?