Fontos dokumentumok
774456
1,2-Propyleneglycol sulfite
≥98%
Szinonimák:
1,2-Propanediol cyclic sulfite, 4-Methyl-2-oxo-1,3,2-dioxathiolane, 4-Methyl-[1,3,2]dioxathiolane 2-oxide, PS, Propylene sulfite
Teszt
≥98%
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.437
bp
174-178 °C/760 mmHg
sűrűség
1.293 at 25 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
CC1COS(=O)O1
InChI
1S/C3H6O3S/c1-3-2-5-7(4)6-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJHAYVFVKRXMKG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
177.1 °F
Lobbanási pont (C)
80.6 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.