Fontos dokumentumok
P50706
1,3-Propanesultone
98%
Szinonimák:
3-Hydroxypropanesulfonic acid γ-sultone
Teszt
98%
form
powder
bp
180 °C/30 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
sűrűség
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=S1(OCCC1)=O
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A sulfonic acid functionalized acidic ionic liquid modified silica catalyst that can be used in hydrolysis of cellulose.
- Zwitterionic-type molten salts with unique ion conductive properties.
- Zwitterionic organofunctional silicones by the quaternization of organic amine functional silicones.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
340.7 °F
Lobbanási pont (C)
171.5 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?