Merck
769061
Sigma-Aldrich
Nitrogen
Messer® CANGas, 99.999%
Szinonimák:
Nitrogen gas
Méret kiválasztása
1 L
45 000,00 Ft
45 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 L
45 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
28.01
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
45 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
0.97 (vs air)
Minőségi szint
leírás
Filling mass: 14g
Filling volume: 12L
Teszt
99.999%
Forma
gas
bp
−196 °C (lit.)
mp
−210 °C (lit.)
SMILES string
N#N
InChI
1S/N2/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Nitrogen is a colourless, odourless, and asphyxiating gas that is slightly lighter than air. Nitrogen is used as a carrier gas in gas chromatography, an inert gas in chemical and pharmaceutical industries, and a zero gas for analytical applications, such as in the automotive industries. Nitrogen is also used as a component of gas mixtures for CO2 lasers. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Javasolt termékek
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Jogi információk
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Gas cylinder
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)