Merck
769010
Sigma-Aldrich
Krypton
Messer® CANGas, 99.99%
Szinonimák:
Krypton gas
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Kr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
83.80
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
leírás
Filling mass: 43g
Filling volume: 12L
Minőségi szint
Teszt
99.99%
form
gas
SMILES string
[Kr]
InChI
1S/Kr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Krypton is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications of krypton include laser technology, lighting, and use as an insulating gas (e.g. for windows). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Javasolt termékek
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Jogi információk
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Gas cylinder
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)