Merck
768995
Sigma-Aldrich
Helium
Messer® CANGas, 99.999%
Szinonimák:
Helium gas
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
He
CAS-szám:
Molekulatömeg:
4.00
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
gas
Teszt:
99.999%
gőzsűrűség
0.14 (vs air)
Minőségi szint
leírás
Filling mass: 2g
Filling volume: 12L
Teszt
99.999%
Forma
gas
bp
-268.934 °C (lit.)
−268.9 °C (lit.)
mp
-272.2 °C (lit.)
SMILES string
[He]
InChI
1S/He
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Helium is a colourless and odourless rare gas that is much lighter than air. Application areas include leak detection, aeronautics, metallurgy, laser welding and technology, and meteorology (weather balloons). Helium is also used as a shielding gas, reactor cooling gas, carrier gas for gas chromatography, and cooling gas for production of optical fibres. It is also a filling gas for air bags and is a component of diving mixtures. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Javasolt termékek
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Jogi információk
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Gas cylinder
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)