Merck
769053
Sigma-Aldrich
Oxygen
Messer® CANGas, 99.999%
Szinonimák:
Oxygen gas
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.00
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
leírás
Filling mass: 16g
Filling volume: 10L
Minőségi szint
Teszt
99.999%
form
gas
SMILES string
O=O
InChI
1S/O2/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Oxygen is a colourless, odourless, oxidizing gas that is slightly heavier than air. Examples of applications include special analytical processes (e.g. total organic carbon [TOC] ) and use in the automotive industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Javasolt termékek
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Jogi információk
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Flame over circleGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2