Merck
769096
Sigma-Aldrich
Air
synthetic, Messer® CANgas, 99.999%
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
1 (vs air)
Minőségi szint
leírás
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
Teszt
99.999%
form
gas
minőség
synthetic
bp
−189 °C (lit.)
Related Categories
Alkalmazás
This synthetic air is a colourless, odourless gas mixture of N2 and O2 with the same weight as air. Applications include gas chromatography with use as a zero gas or oxidizing gas for flame ionization detectors(FID). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Javasolt termékek
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Jogi információk
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Gas cylinder
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)