Fontos dokumentumok
769118
Xenon
99.99%, Messer® CANGas
Szinonimák:
Xenon gas
Összes fotó(2)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Xe
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.29
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
leírás
Filling mass: 71g
Filling volume: 12L
Minőségi szint
Teszt
99.99%
Forma
gas
SMILES string
[Xe]
InChI
1S/Xe
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Xenon is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications include use as a filling gas for lamps (halogen lamps, gas discharge lamps) and anesthetic gas in medicine. Xenon is also a component of excimer laser gas mixtures and panning gas for plasma display panels (PDP). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Javasolt termékek
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Jogi információk
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
kiegészítő
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?