Merck
768987
Sigma-Aldrich
Ethylene
Messer® CANGas, 99.95%
Szinonimák:
Ethene
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
28.05
Beilstein:
1730731
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
0.97 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
35.04 atm ( 20 °C)
leírás
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
Teszt
99.95%
form
gas
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
robbanási határérték
36 %
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
SMILES string
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethylene is a colourless, flammable, and liquefied gas that has a slightly sweet odour and is lighter than air. It is an active component in ripening gas for fruits and plants. Ethylene is also a precursor for plastics, such as polyethylene, polyurethanes, polystyrene, and polyvinylchloride. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Javasolt termékek
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Jogi információk
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
-148.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-100 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)