Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
1 EA
250 000,00 Ft
250 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41103025
NACRES:
NB.22
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H37260-0100
1 of 4
Ez a tétel | BAH372600000 | BAH372600001 | Z370517 |
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| manufacturer/tradename Bel-Art H37260-0100 | manufacturer/tradename Bel-Art H37260-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art H37260-0001 | manufacturer/tradename Nalgene® 5116-1600 |
Általános leírás
Freeze and Process tiny tissue samples within a microcentrifuge tube. Stainless steel mortar has a welded fixture to hold a 1.5 mL microcentrifuge tube. The mortar is suspended above a stainless steel cavity which holds the liquid nitrogen and is nested in a heavily insulated blue polyethylene housing.
Tulajdonságok és előnyök
- Permits grinding of smaller amounts of tissue directly in a 1.5 mL microcentrifuge tube resulting in reduced sample loss and collection time
- Prevents tube from cracking by eliminating direct contact with liquid nitrogen
- Includes 5 in. long stainless steel pestle with W x D 10.2 cm x 1.9 cm polyethylene handle
- Housing overall dimensions: D x H 16.5 cm x 11.4 cm
- Suction feet keep it stable on the workbench
- Removable, insulated mortar handle, 10.2 cm long
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Mar Bosch-Queralt et al.
Nature metabolism, 3(2), 211-227 (2021-02-24)
Proregenerative responses are required for the restoration of nervous-system functionality in demyelinating diseases such as multiple sclerosis (MS). Yet, the limiting factors responsible for poor CNS repair are only partially understood. Here, we test the impact of a Western diet