Merck
769088
Sigma-Aldrich
Hydrogen
Messer® CANgas, 99.999%
Szinonimák:
Hydrogen gas
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
2.02
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
0.07 (21 °C, vs air)
Minőségi szint
leírás
Filling mass: 1g
Filling volume: 12L
Teszt
99.999%
form
gas
öngyulladási hőmérséklet
1060 °F
robbanási határérték
74.2 %
bp
−252.8 °C (lit.)
mp
−259.2 °C (lit.)
SMILES string
[H]
InChI
1S/H2/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Hydrogen is a colourless, odourless, and flammable gas that is much lighter than air. It is used as a carrier gas in gas chromatography and as a fuel gas for flame ionization detectors (FID). Hydrogen is also a shielding gas and cooling gas in metallurgy and glass industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Javasolt termékek
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Jogi információk
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
<-238.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
< -150 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)